Learn More
MP Biomedicals™ Aldehído deshidrogenasa, potasio activado
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 U
250 U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
250 unidades
Descripción
Actividad: 1 U/mg de sólido (aprox 5 U/mg de proteína). ADH inferior al 0,1 %. Definición de la unidad: Una unidad causa la oxidación de un micromol de acetaldehído a ácido acético por minuto a un pH de 8,0 y 25 °C en presencia de iones de potasio y tioles. Polvo estabilizado liofilizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≈ 5 U/mg de proteína, ≥ 1 U/mg de sólido |
| Color | Blanco apagado |
| pH | 9 |
| Para utilizar con (aplicación) | Oxida una serie de aldehídos alifáticos y aromáticos. |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Levadura |
| Cantidad | 250 U |
| Tipo de producto | Aldehído deshidrogenasa |
| Peso molecular | ≈200000 |
| Inhibidores | Reactivos SH, como N-etilmaleimida, ácido 2-yodobenzoico, ácido yodoacético y ácido cloromercuribenzoico, metales pesados (especialmente Cu2-) y acetaldehído (en altas concentraciones). |
| Mostrar más |