missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-amilasa de páncreas porcino, MP Biomedicals™

Código de producto. p-3179286 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11480302

Marca: MP Biomedicals 0219123925

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

α-Amilasa de ≥700 u/mg de proteína páncreas porcino , opaca, suspensión blanca

  • Se utiliza para hidrolizar enlaces α de polisacáridos ligados con α, como el almidón y el glucógeno.
  • Se ha utilizado en diversos estudios de plantas, como estudios de metabolismo en arabidopsis.
  • Se aísla del páncreas porcino y es una glucoproteína.
  • Es una cadena polipéptida única de ∽475 residuos que contiene dos grupos SH y cuatro puentes de disulfuro, así como un Ca2+ fuertemente ligado necesario para la estabilidad. Los iones de cloruro son necesarios para la actividad y la estabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Blanco opaco
pH De 5,5 a 8,0 (intervalo de actividad), 7 (óptimo)
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Páncreas porcino
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Alfa-amilasa
Sinónimo β-N-acetilglucosaminidasa de placenta porcina
Formulario Suspensión
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Amylase
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride, alpha-amylase
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado