Learn More
MP Biomedicals™ Alfa-amilasa
Código de producto. 11453130 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11453130 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11453130
Marca: MP Biomedicals™ 0210044725
Edge
De Bacillus subtilis
  • Número CAS: 9000-90-2
  • Número de orden de compra (EC): 232-565-6
  • Actividad: de 500 a 1000 unidades por mg de proteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco apagado
pH Desde 5 hasta 7
Para utilizar con (aplicación) Procedimiento general para la licuefacción enzimática
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Bacillus subtilis
Cantidad 25 g
Tipo de producto Alfa-amilasa
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-amylase
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: alpha-amylase