Learn More
MP Biomedicals™ Antibióticos: Mitomicina
Sirven para diversos fines en el cultivo celular, incluida la selección, eliminación de micoplasma y contaminación microbiana y profilaxis
Marca: MP Biomedicals™ 0219453202
Detalles adicionales : CAS : 50-07-7 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Descripción
- Formato: Polvo, no estéril
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
Especificaciones
de 4 °C | |
Polvo azul | |
Mitomicina | |
2 mg |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: mitomycin C