Learn More
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
384.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Biology and Analysis |
---|---|
Peso molecular | 1084.23 |
Nombre | (Arg-8)-Vasopressin (AVP) |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11454091
|
MP Biomedicals™
0215296205 |
5 mg |
384.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
Especificaciones
Cell Biology and Analysis | |
1084.23 | |
(Arg-8)-Vasopressin (AVP) | |
-20°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- [Arg8]-Vasopressin
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: [Arg8]-Vasopressin