Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador BigPrep™ para el soporte de 2 tubos de 50 ml en FastPrep-24
El adaptador BigPrep™ para el soporte de 2 tubos de 50 ml en FastPrep-24 se utiliza para triturar u homogeneizar muestras a temperatura ambiente.
Marca: MP Biomedicals™ 116002525
1653.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22000" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Descripción de producto: El adaptador de 2 muestras de 50 ml BigPrep™ es un adaptador de tamaño grande que admite 2 tubos de matriz de lisado de 50 ml (compatible con el sistema de inspección de alimentos SafTest™). La amplia variedad de tubos desechables de matriz de lisado de 50 ml garantizan una homogeneización exhaustiva de cualquier tipo de muestra en segundos, con lo que se evita la contaminación cruzada con métodos tradicionales de homogeneización como el cizallamiento de jeringas, los ultrasonidos o la molienda de mortero y maja.
- Aplicaciones: El adaptador de 2 muestras de 50 ml BigPrep™ es un adaptador de gran volumen de muestras ideal para el aislamiento de ADN y ARN, el aislamiento enzimático y la producción de proteínas, el aislamiento de productos naturales, la preparación de alimentos para el análisis de calidad, la fabricación de productos biofarmacéuticos y las aplicaciones forenses. Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
- Capacidad: 2 tubos
- Volumen muestra: Hasta 40 g
Especificaciones
Hasta 40 g | |
Perfecto para aislamiento de ADN y ARN, aislamiento de enzimas y producción de proteínas, aislamiento de productos naturales, preparación de alimentos para análisis de calidad, fabricación biofarmacéutica y aplicaciones forenses | |
FastPrep™-24, FastPrep™-96 |
Título del producto
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido