Learn More
MP Biomedicals™ Sistema BioPulverizador I
El paquete de inicio perfecto para los nuevos propietarios de instrumentos FastPrep™. Contiene 10 tubos de 2 ml de matriz de lisado A, matriz de lisado B, matriz de lisado C, matriz de lisado D y matriz de lisado E. Homogeneice múltiples tipos de muestras, incluyendo ADN, ARN, proteínas y otras moléculas pequeñas.
Marca: MP Biomedicals™ 116750200
294.18 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Contiene 10 de cada uno de los tubos de 2 ml resistentes a los impactos de: Matriz de lisado A, matriz de lisado B, matriz de lisado C, matriz de lisado D y matriz de lisado E. Optimizan las condiciones de homogeneización para múltiples tipos de muestras, incluyendo ADN, ARN, proteínas y otras moléculas pequeñas.
- Tamaño del tubo: 2 ml
- Tipo de matriz: A, B, C, D, E Composición de la matriz:
- La matriz A contiene una matriz de granate y una esfera cerámica de 1/4 pulg; Para todos los tipos de muestras excepto el suelo; Enriquece el ADN
- La matriz B contiene esferas de sílice de 0,1 mm; Para bacterias (Gram +/-), esporas; Enriquece ADN, ARN, proteínas y otras moléculas pequeñas
- La matriz C contiene esferas de sílice de 1 mm: Para levadura y esporas de levadura, hongos y esporas de hongos, algas; Enriquece ADN, ARN, proteínas y otras moléculas pequeñas
- La matriz D contiene esferas cerámicas de 1,4 mm; Principalmente para la lisis de tejidos más blandos como el cerebro, el hígado, el riñón, el pulmón y el bazo; Enriquece el ADN, el ARN, las proteínas y otras moléculas pequeñas
- Matriz E, Cada tubo de 2 ml resistente a los impactos contiene esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y un gránulo de vidrio de 4 mm; para suelo, material fecal, agua medioambiental, aguas residuales, lodos, muestras mixtas tales como tejido infectado por microbios, tumores y otros tejidos difíciles; Enriquece ADN, ARN, proteínas y otras moléculas pequeñas
Certifications
Sin RNasa ni DNasa
Especificaciones
All | |
Instrumentos FastPrep™ | |
10 tubos cada uno de matriz de lisado A a la E | |
Tubes | |
Sin ARNasa |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
Matriz de lisado A, B, C, D | |
50 tubos de 2 mL |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.