Learn More
MP Biomedicals™ Biopulverizer™ System II
Código de producto. 11412410 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
50 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
11412410 50 tubos paquete de 50
1 options
Código de producto. 11412410
Marca: MP Biomedicals™ 116850200
Includes
  • Matriz F: óxido de aluminio, cristales de alúmina alfa; carburo de silicio, cristales hemiédricos
  • Matriz G: carburo de silicio, cristales hemiédricos; gránulos de vidrio,esféricos
  • Matriz H: gránulos de vidrio, esféricos; gránulos de óxido de circonio amarillo, esféricos
  • Matriz I: Gránulos de óxido de circonio amarillo, esféricos; gránulo de cerámica de 4 mm, esféricos
  • Matriz J: Gránulos de óxido de circonio amarillo, esféricos; óxido de aluminio, cristales de alúmina alfa
Contiene 10 tubos de 2 ml de cada tipo de matriz de lisis especializada (F,G,H,I y J)
Este “muestreador” le permite optimizar los protocolos y las condiciones de homogeneización para muestras muy difíciles, inusuales o múltiples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Cantidad de embalaje 50 tubos
Tipo de muestra Suitable for all sample types
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.