Learn More
MP Biomedicals™ Levadura de cerveza
Se utiliza como dieta para insectos. La levadura de cerveza MP Biomedicals también se puede utilizar para hornear pan, fermentar vino y cerveza, y la producción de etanol.
Marca: MP Biomedicals™ 0290331225
Detalles adicionales : Peso : 10.20590kg
Descripción
- Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio
- La levadura de cerveza se utiliza comúnmente para hornear pan, fermentar vino y producir cerveza y etanol.
Especificaciones
Dieta animal | |
Fuente de vitaminas del complejo B, cromo y selenio, también utilizado para hornear pan, fermentar vino y cerveza y producir etanol | |
S. cerevisiae |
Polvo | |
11,33 kg | |
De 15 °C a 30 °C |