Learn More
MP Biomedicals™ Caseína
Bajo en elementos traza
677.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dieta animal |
---|---|
Componentes | Proteína 95 %, humedad 5 %, grasa 1,5 %, lactosa 0,2 %, ceniza 2,1 %, pH (solución al 10 %) 4,6 a 5,1, ácidos libres 0,2 % |
Formato | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Utilizado en diferentes dietas animales, agente bloqueador en inmunoquímica. |
Especie | Rata |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11492831
|
MP Biomedicals™
0296012825 |
11,33 kg |
677.00€
25 libras |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Precipitado a partir de la leche bovina por ácido hidroclórico en lugar de ácido láctico para eliminar la mayoría de las trazas de metales que suelen estar presentes en la caseína.
Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
Rata |
Proteína 95 %, humedad 5 %, grasa 1,5 %, lactosa 0,2 %, ceniza 2,1 %, pH (solución al 10 %) 4,6 a 5,1, ácidos libres 0,2 % | |
Utilizado en diferentes dietas animales, agente bloqueador en inmunoquímica. | |
De 15 °C a 30 °C |