Learn More
MP Biomedicals™ Catalasa
Código de producto. p-3179290 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
11463070 50 mL 50 ml
11473070 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11463070
Marca: MP Biomedicals™ 0210040250
Suspensión fúngica de Aspergillus niger
Catalasa, [9001-05-2]
Densidad: 1,2 g/ml
Actividad: 1000 unidades/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 1000 U/ml
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de peróxidos, generación de oxígeno y en sistemas acoplados, para la determinación de metabolitos
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Aspergillus niger
Cantidad 50 mL
Tipo de producto Catalasa
Peso molecular ≈250
Formulario Líquido