Learn More
MP Biomedicals™ Catalasa de hígado bovino
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
Una enzima homotetramérica que se encuentra principalmente en los peroxisomas Es un tetrámero compuesto por 4 subunidades iguales con un peso molecular de 60 kDa cada una. Cada subunidad contiene hierro ligado a un grupo protohemo IX. La enzima también se une fuertemente a la NADP, que está muy cerca del grupo hemo (a 13,7 Å). La catalasa también puede reaccionar con peróxidos de alquilhidrógeno como el peróxido de metilo y el peróxido de etilo y no requiere ningún activador para mostrar su actividad catalítica. La actividad de la catalasa es constante en el intervalo de pH de 4,0 a 8,5.
- Número CAS: 9001-05-2
- Número de orden de compra (EC): 232-577-1
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00081483
- Formato: Solución clara de color amarillo pálido
- Actividad específica: ∽ 30 000 U/ml; ≥ 40 000 U/mg de proteína
- Coeficiente de extinción: 36,5 (276 nm)
- Solución acuosa estéril, miscible en agua
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≈ 30 000 U/ml, ≈ 40 000 U/mg de proteína |
| Color | Amarillo pálido |
| pH | Desde 4 hasta 8,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como antioxidante en medios de cultivo celular, así como para estudiar el papel de las especies reactivas del oxígeno (ROS) en la expresión génica y la apoptosis, principalmente en investigaciones de cáncer; también se utiliza para eliminar H2O2 de reacciones de oxidación enzimática. |
| CAS | 9001-05-2 |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Esterilidad | Sterile Aqueous Solution |
| Fuente | Hígado bovino |
| Cantidad | 10 mL |
| Tipo de producto | Catalasa |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- MIXTURE LIST-Contém: Catalase