Learn More
MP Biomedicals™ Colesterol esterasa de especies de Pseudomonas
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kU
200 U
Tamaño de la unidad:
1 mil unidades
200 unidades
Descripción
- Número CAS: 9026-00-0
- Número de orden de compra (EC): 232-808-6
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00071052
- Formato: polvo liofilizado de color tostado amarillento
- Actividad específica: ≥100 U/mg (sólido)
- Punto isoeléctrico: 5,9 ± 0,1
- Estable a -20 °C durante al menos un año
El colesterol esterasa es útil para la determinación enzimática del colesterol total cuando se combina con el colesterol oxidasa en el análisis clínico.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≥ 100 U/mg |
| Color | Tostado amarillento |
| pH | Desde 7 hasta 9 |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación enzimática del colesterol total cuando se combina con colesterol oxidasa en el análisis clínico |
| Contenido y almacenamiento | de 0 °C |
| Fuente | Especies de Pseudomonas |
| Cantidad | 200 U |
| Tipo de producto | Colesterol esterasa |
| Peso molecular | ≈300000 |
| Inhibidores | Detergentes iónicos Hg- - Ag |
| Mostrar más |