Learn More
MP Biomedicals™ Colagenasa de Clostridium histolyticum
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
Ayuda a destruir estructuras extracelulares en la patogénesis de bacterias como Clostridium. Estas enzimas son exotoxinas (un factor de virulencia) y ayudan a facilitar la propagación de la gangrena gaseosa. Normalmente se dirigen al tejido conjuntivo en las células musculares y otros órganos del cuerpo.
- Sinónimos: Clostridiopeptidasa A
- Número CAS: 9001-12-1
- Número de orden de compra (EC): 232-582-9
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00130830
- Formato: Polvo dializado, liofilizado y con grumos marrones
- Actividad específica: >125 U/mg
- Solubilidad: Disuelva la enzima a una concentración de 1 mg/ml en 0,05 M de TES con 0,36 mM de cloruro de calcio, pH de 7,5.
Nota: Este producto es para uso exclusivo en investigación. No se trata de un elemento compendial y no está destinado para uso médico.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | > 125 U/mg |
| Color | Marrón |
| pH | Desde 7 hasta 9 |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Fuente | Clostridium histolyticum |
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | Colagenasa |
| Peso molecular | 105000 y 57400 |
| Inhibidores | Agentes quelantes metálicos como cisteína, EDTA u o-fenantrolina |
| Formulario | Polvo liofilizado |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Collagenase, Type I
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: collagenase