Learn More
MP Biomedicals™ Maíz (molido, amarillo)
Se utiliza para nutrición de mascotas y alimentos naturales para mascotas
86.18€ - 241.68€
Especificaciones
Tipo de producto | Dieta animal |
---|---|
Componentes | Carbohidratos 77,1 %, proteína 8 %, grasa 2,3 %, fibra 0,8 %, agua 11,1 % |
Formato | Gránulos |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para nutrición de mascotas y alimentos naturales para mascotas |
Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11455522
|
MP Biomedicals™
0290141125 |
11,33 kg |
86.18€
25 libras |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11465522
|
MP Biomedicals™
0290141180 |
45,35 kg |
241.68€
100 libras |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Composición (ingrediente, cantidad):
- Carbohidratos, 77,1 %
- Proteína, 8,0 %
- Grasa, 2,3 %
- Fibra, 0,8 %
- Agua, 11,1 %
Presentación:
- Gránulos amarillos y blancos
Especificaciones
Dieta animal | |
Gránulos | |
De 15 °C a 30 °C |
Carbohidratos 77,1 %, proteína 8 %, grasa 2,3 %, fibra 0,8 %, agua 11,1 % | |
Se utiliza para nutrición de mascotas y alimentos naturales para mascotas |