Learn More
MP Biomedicals™ D-(+)- RAFINOSA (POLVO)
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
D-(+)- Rafinosa es un trisacárido compuesto de galactosa, fructosa y glucosa que puede ser hidrolizado a D-galactosa y sacarosa por la enzima α-galactosidasa (α-GAL), una enzima que no se encuentra en el tracto digestivo humano. α-GAL también hidroliza otros α-galactósidos como estaquiosa, verbascosa y galactinol, si está presente. La enzima no escinde la β-galactosa , como en la lactosa. La familia de oligosacáridos de la rafinosa (RFO) son derivados alfa-galactosilo de la sacarosa, y los más comunes son la trisacáridorafinosa, la tetrasacárido estaquiosa y la pentasacárido verbascosa.
- Pureza: ≥98 %
- Apariencia física: Polvo cristalino blanco
- Sinónimos: O-α-D-galactopiranosil-(1--->6)-α-D-glucopiranosil β-D-fructofuranosida; melitosa; melitriosa
- Número de orden de compra (CAS): 17629-30-0
- Fórmula molecular: C18H32O16 5H2O
- Peso molecular: 594,5
- Número de registro de Beilstein: 99541
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00071590
- Rotación óptica: 101-107°
- Utilizado en procedimientos relativos a la crioconservación para proporcionar hipertonicidad para la desecación celular antes de la congelación)
- Se utiliza como sustancia base para la sucralosa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Cantidad | 1000 g |