Learn More
MP Biomedicals™ Glucosa
Monohidrato
181.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como suplemento para el cultivo celular y en numerosos procesos celulares.
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11422781
Ver documentos
MP Biomedicals™
0290559425
11,33 kg
181.00€
25 libras
Descripción
Descripción
La dextrosa monohidrato es un azúcar natural común que participa en procesos como la producción de energía, la glicosilación y la formación de glicanos que proporcionan estructura a las células. Está implicada en un proceso perjudicial en las células llamado glicación. Se utiliza como suplemento para el cultivo celular y en numerosos procesos celulares.
Fórmula:
 C6H12O6•H2O
Peso fórmula: 198,18
N.º de CAS: 14431-43-7
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Polvo
Se utiliza como suplemento para el cultivo celular y en numerosos procesos celulares.
De 15 °C a 30 °C