Learn More
MP Biomedicals™ Kit de eliminación de ETBR GreenBag
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
:
50 bolsas
Descripción
- Cada kit puede eliminar 500 mg de bromuro de etidio.
- Cada bolsa contiene una cantidad estándar de material activado que puede concentrar el bromuro de etidio de grandes cantidades de líquido de forma segura y sencilla.
- A continuación, las bolsas que contienen el material biopeligroso pueden desecharse en un recipiente adecuado.
- Las aplicaciones incluyen electroforesis en gel de agarosa y purificación de ADN y ARN.
- Almacenar a temperatura ambiente, de 15 a 30 °C
- 50 bolsas/kit
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 15°C y 30°C |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de agarosa, purificación de ADN y ARN |
| N.° por paquete | 50 bolsas/paquete |
| Tipo de producto | Kit de eliminación de EtBr GreenBag |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.