Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ADN fecal FastDNA™-96
Código de producto. 17717534 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 set
17717534 1 unidad 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 17717534
Brand: MP Biomedicals™ 119696400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
El kit de extracción de ADN fecal FastDNA™-96 está diseñado para aislar ADN bacteriano, protista o del huésped de hasta 80 mg de heces húmedas o secas, e incluso de muestras de ciego, a través de un proceso de purificación que elimina los inhibidores de PCR.
  • Descripción de producto: El kit de ADN fecal FastDNA™-96 aísla ADN bacteriano, protista o del huésped de hasta 80 mg de heces húmedas o secas, e incluso de muestras de ciego, a través de un proceso de purificación que elimina los inhibidores de PCR. Los microbios fecales, hongos, parásitos y otros organismos de las heces se lisan primero en aproximadamente 60 segundos con el instrumento FastPrep-96™.
  • Aplicaciones: El kit de ADN fecal FastDNA™-96 aísla de forma rápida y eficaz ADN genómico preparado para PCR de muestras de heces (por ejemplo, humanos, primates, aves, roedores, ganado, caninos, felinos, porcinos, etc.).
  • Tipo de muestra: Heces de mamíferos (es decir, humanos, primates, pájaros, roedores, ganado, caninos, felinos, porcinos, etc.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Kit
Tipo de muestra Heces de mamíferos
N.º de reacciones 2 x 96 preparaciones
Tipo de producto Kits FastDNA-96
Cantidad 1 unidad
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.