Learn More
MP Biomedicals™ Matriz roja FastPROTEIN™
FastPROTEIN™ Red Matrix Kit designed for the rapid extraction of proteins from yeast cells, fungi and algea in a few seconds.
280.00€
Especificaciones
Tampón Tampón de ruptura de levadura
Tipo de producto Kit de matriz roja
Incluye Matriz C, esferas de sílice de 1 mm, tubos de 50 × 2 ml y tampón de rotura de levadura
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Capacidad 2 mL
Ver más especificaciones
Requires: FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge that can freely spin 2.0 mL tubes, Microcentrifuge tubes (2.0 mL and 1.5 mL)
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11472400
Ver documentos
MP Biomedicals™
116550600
50 preparaciones
280.00€
paquete de 50
Descripción
Descripción
  • Kit or Assay Type: Protein Isolation, Mini-prep
  • Molecule to be Enriched: Proteins
  • Sample Type: Yeast and Yeast Spores
  • Tube Size: 2 mL
  • Matrix Composition: Matrix C, 1.0 mm silica spheres
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de ruptura de levadura
Matriz C, esferas de sílice de 1 mm, tubos de 50 × 2 ml y tampón de rotura de levadura
2 mL
FastProtein Red Matrix
Kit de matriz roja
De 15° a 30 °C
Rápido aislamiento y purificación de proteínas de cultivos de levadura
Documentos
Product Certifications
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Título del producto
MP Biomedicals™ Matriz roja FastPROTEIN™