Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastRNA™ Pro Blue, tubos de 2 ml
El kit FastRNA™ Pro Blue, tubos de 2 ml, se utiliza para el aislamiento total de ARN de hasta 1010 de bacterias grampositivas y gramnegativas. Utiliza la matriz de lisado B para la lisis celular. Para su uso con el instrumento FastPrep™-24 o FastPrep™ FP120.
Marca:  MP Biomedicals™ 116025050
Código de producto. 11482380
  • 289.00€ / 50 preparaciones
Explore más ofertas especiales
Includes: Solución RNApro™ 1 frasco de 55 ml, DEPC-H2O 1 frasco de 15 ml, Matriz de lisado B 50 tubos de 2 ml, Protocolo corto 1 cada uno, Manual de usuario 1 cada uno, MSDS 1 cada uno, Certificado de análisis 1 cada uno
Requires :
  • Instrumento FastPrep™ o disruptor alternativo de alta velocidad, microcentrífuga, Pipettmen, RNasa Erase™
  • recomendado: Cloroformo, 100 % de etanol, 75 % de etanol, tubos de microcentrífuga sin RNasa de 1,5 o 2,0 ml, agarosa, colorante de carga de gel y marcador de tamaño de ARN
Descripción
Descripción
  • Descripción de producto: El kit FastRNA™ Pro Blue está diseñado para aislar eficazmente el ARN total de bacterias grampositivas y gramnegativas. Con el instrumento FastPrep™-24 o FastPrep™ FP120, hasta 1010 células se homogeneizan mediante la matriz de lisado B en tubos de 2 ml resistentes a impactos. El ARN total se libera en la solución exclusiva y protectora de RNAPro™.
  • Aplicaciones: El kit FastRNA™ Pro Blue se utiliza para aislar el ARN total de bacterias grampositivas y gramnegativas. El ARN aislado es adecuado para el análisis de RT-PCR y otras aplicaciones posteriores.
  • Fuente de muestra: Microorganismos
  • Tipo de muestra: Bacterias (Gram +/-)
  • Volumen muestra: Hasta 500 mg por preparación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bacterias (Gram +/-)
Solución RNApro™ (1 frasco de 55 ml), DEPC-H2O (1 frasco de 15 ml), matriz de B (50 tubos de 2 ml), protocolo corto, manual del usuario, MSDS, certificado de análisis
Kits FastRNA-24
Microorganismos
Análisis de RT-PCR y otras aplicaciones posteriores
50 preparaciones
50 x 2 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • FastRNA Pro Blue Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol, Guanidine Thiocyanate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.