Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastRNA™ Pro Green, tubos de 2 ml
El kit FastRNA™ Pro Green está diseñado para aislar eficazmente el ARN total de cualquier tipo de tejido o de células cultivadas tanto de origen vegetal como animal.
Marca: MP Biomedicals™ 116045050
329.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21969" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 108-95-2 Peso : 0.50196kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Requires : Instrumento FastPrep o disruptor alternativo de alta velocidad, microcentrífuga, pipettmen, RNasa Erase, cloroformo, 100 % de etanol, 75 % de etanol, 1,5 o 2,0 ml de tubos de microcentrífuga sin RNasa, agarosa, colorante de carga de gel y marcador de tamaño de ARN
Descripción
- Descripción de producto: El kit FastRNA™ Pro Green está diseñado para aislar eficazmente el ARN total de cualquier tipo de tejido o de células cultivadas tanto de origen vegetal como animal. Con el instrumento FastPrep-24™ o FastPrep™ FP120, se pueden homogeneizar entre 50 y 500 mg de tejido mediante la matriz de lisado D en tubos de 2 ml resistentes a impactos. El ARN total se libera en la solución exclusiva y protectora de RNAPro™. Tras la extracción con cloroformo y precipitación, se extrae el ARN total.
- Aplicaciones: El kit FastRNA™ Pro Green se utiliza para aislar el ARN total de cualquier tipo de tejido o de células cultivadas tanto de origen vegetal como animal. El ARN extraído es adecuado para el análisis de RT-PCR y otras aplicaciones posteriores.
- Tipo de muestra: Tejidos animales, vegetales, células cultivadas
- Volumen muestra: Hasta 500 mg por preparación
Especificaciones
Tejidos animales, vegetales, células cultivadas, insectos, gusanos, Plants, Cultured Cells, Insects, Worms | |
Solución RNApro™ (1 frasco de 55 ml), DEPC-H2O (1 frasco de 15 ml), matriz de lisado D (50 tubos de 2 ml) | |
Matriz de lisis D | |
50 x 2 mL |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de proteínas, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | |
50 preparaciones | |
Kits FastRNA-24 |
Seguridad y manipulación
- FastRNA Pro Green Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: phenol, guanidine thiocyanate
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.