Learn More
MP Biomedicals™ Kit indirecto en suelo Pro FastRNA™
El kit indirecto en suelo Pro FastRNA™ se utiliza para aislar el ARN total de material orgánico encontrado en muestras de suelo. El ARN total aislado es adecuado para el análisis de RT-PCR y otras aplicaciones posteriores.
Marca: MP Biomedicals™ 116075050
649.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21969" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- Este kit permite que la muestra se mezcle con agua o tampón para separar aún más la biomasa de la matriz medioambiental o del suelo, y el sobrenadante resultante después se filtra, se lisa y se purifica siguiendo el resto del protocolo.
- El ARN total aislado es adecuado para el análisis de RT-PCR y otras aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Feces, Soil, Wastewater, Sludge | |
Kit | |
Up to 500 mg per prep |
50 Preps | |
50 preparaciones | |
Microorganisms |
Seguridad y manipulación
- FastRNA PRO SOIL - INDIRECT KIT
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.