Learn More
MP Biomedicals™ Adyuvante de Freund completo
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
Tamaño de la unidad:
50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para producir emulsiones de agua en aceite de inmunógenos, inmunoensayos |
| Formulación | Aceite de parafina del 80 al 90 %, Arlacel A del 10 al 20 %, Mycobacterium butyricum inactivada por calor del 0,1 al 1,5 % |
| Cantidad | 50 ml |
| Tipo de producto | Adyuvante de Freund completo |