Learn More
MP Biomedicals™ Kit GeneClean™ III
Se utiliza para purificar fragmentos de ADN de 200 bp a 20 kb de soluciones y geles de agarosa
Marca: MP Biomedicals™ 111001600
Descripción
- El kit GeneClean™ III permite la recuperación de fragmentos de ADN etiquetados con facilidad
- La pulpa EZ-Glassmilk™ permite la flexibilidad en el tamaño y volumen de la reacción
- EZ-Glassmilk™ es más fácil de suspender que la Glassmilk™ original
- El kit GeneClean™ III simplifica el proceso de purificación del ADN a tres sencillos pasos: Unir, lavar y eluir
- La precipitación del etanol nunca es necesaria y el ADN purificado está inmediatamente preparado para una amplia variedad de aplicaciones posteriores
Especificaciones
La concentración de nuevo lavado/etanol debe ser de aproximadamete un 50 % | |
Kit | |
600 preparaciones | |
Up to ∼0.5 mL Gel Slice by Volume or ∼1.0 mL Solution |
Temperatura ambiente | |
Desalación, eliminación de proteínas de reacciones enzimáticas, eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados de reacciones enzimáticas, separación de vector linealizado de vector no cortado y aislamiento de productos de PCR lejos del ADN genómico. | |
Kit GeneClean III | |
DNA Clean-Up Kit |
Seguridad y manipulación
- GeneClean IIl Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, sodiumiodide
Solo uso de investigación (siglas RUO en inglés). A menos que se indique lo contrario en nuestro catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al/a los producto(s), nuestros productos están destinados únicamente para fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.