Learn More
MP Biomedicals™ glucosa oxidasa
Código de producto. p-3563480 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 kU
250 kU
500 kU
50 kU
Tamaño de la unidad:
10 miles de unidades
250 miles de unidades
50 miles de unidades
500 miles de unidades
11481092 10 kU 10 miles de unidades
11491092 50 kU 50 miles de unidades
11401102 250 kU 250 miles de unidades
11411102 500 kU 500 miles de unidades
4 options
Código de producto. 11481092
Marca: MP Biomedicals™ 0219519610
De Aspergillus niger
Tipo X. Actividad: >100 U/mg Definición de la unidad: una unidad oxida 1,0 μmol de β-D-glucosa a ácido D-glucónico y H2O2 por minuto a 35 °C, pH de 5,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración > 100 U/mg
Color Amarillo
pH Desde 4 hasta 7
Para utilizar con (aplicación) La glucosa oxidasa se puede utilizar en la determinación enzimática de D-glucosa en solución.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Aspergillus niger
Cantidad 10 kU
Tipo de producto glucosa oxidasa
Peso molecular ≈160000
Inhibidores Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-cloromercuribenzoato y D-arabinosa al 50 %
Formulario Polvo liofilizado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glucose oxidase