Learn More
MP Biomedicals™ Glycerol, 80% Sterile Solution
Excellent for freezing bacterial and yeast strains
Marca: MP Biomedicals™ 113055034
103.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21941" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 56-81-5 Peso : 0.12500kg
Especificaciones
De 15° a 30 °C | |
Glicerol | |
Estéril | |
100 mL |