Learn More
MP Biomedicals™ Glycerol, 80% Sterile Solution
Excellent for freezing bacterial and yeast strains
Marca:  MP Biomedicals™ 113055044
174.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21941" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11387709
  • 185.50€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
De 15° a 30 °C
Glicerol
Estéril
500 mL