Learn More
MP Biomedicals™ Solución de sal equilibrada de Hanks 1X (modificada) sin magnesio y calcio
Código de producto. 11424835 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11424835 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11424835
Marca: MP Biomedicals™ 091810454
Minimice la fijación o agregación de células.
El calcio y el magnesio admiten la adhesión celular.Las sales equilibradas (modificadas) de Hanks, sin magnesio y calcio, se utilizan para minimizar el acoplamiento o la agregación celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
Color Rojo
Concentración 1X
pH Desde 6,9 hasta 7,4
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Formulación Cloruro de potasio 400 mg/l, fosfato de potasio monobásico 60 mg/l, bicarbonato de sodio 350 mg/l, cloruro de sodio 8000 mg/l, fosfato de sodio dibásico 47,50 mg/l, dextrosa 1000 mg/l, sal de sodio rojo fenol 17 mg/l
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.