Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de sales Hubbel, Mendel y Wakeman
Con talco
81.30€
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Carbonato de calcio al 54,3 %, carbonato de magnesio al 2,5 %, sulfato de magnesio (7H2O) al 1,6 %, cloruro sódico al 6,9 %, cloruro de potasio al 11,2 %, fosfato de potasio monobásico al 21,2 %, fosfato férrico al 2,050 %, yoduro de potasio al 0,008 %, sulfato de manganeso (H2O) al 0,035 %, fluoruro de sodio al 0,1 %, sulfato de potasio de aluminio al 0,017 %, sulfato de cobre (5H2O) al 0,09 %
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Formulación de dietas de investigación con animales
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11495632
Ver documentos
MP Biomedicals™
0290283802
2 kg
81.30€
2 Kg
Descripción
Descripción
  • Esta mezcla mineral no contiene zinc, es baja en manganeso y fósforo y tiene una alta relación calcio-fósforo.
  • Diseñado para usarse en dietas con niveles relativamente altos de caseína.
Composición (ingredientes, cantidad):
  • Carbonato de calcio, 54,300 %
  • Carbonato de magnesio, 2,500 %
  • Sulfato de magnesio•7H2O, 1,600 %
  • Cloruro sódico, 6,900 %
  • Cloruro de potasio, 11,200 %
  • Fosfato de potasio monobásico, 21,200 %
  • Fosfato férrico, 2,050 %
  • Yoduro de potasio, 0,008 %
  • Sulfato de manganeso•H2O, 0,035 %
  • Fluoruro de sodio, 0,100 %
  • Sulfato de potasio de aluminio, 0,017 %
  • Sulfato de cobre•5H2O, 0,090 % 
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Polvo
De 15 °C a 30 °C
Carbonato de calcio al 54,3 %, carbonato de magnesio al 2,5 %, sulfato de magnesio (7H2O) al 1,6 %, cloruro sódico al 6,9 %, cloruro de potasio al 11,2 %, fosfato de potasio monobásico al 21,2 %, fosfato férrico al 2,050 %, yoduro de potasio al 0,008 %, sulfato de manganeso (H2O) al 0,035 %, fluoruro de sodio al 0,1 %, sulfato de potasio de aluminio al 0,017 %, sulfato de cobre (5H2O) al 0,09 %
Formulación de dietas de investigación con animales