missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ L-Broth Agar, Capsules

For the growth of E.coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium

199.00€ - 412.00€

Especificaciones

Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de producto Agar
Esterilidad Estéril
pH 6,5
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11363209
Ver documentos
MP Biomedicals™
113001221
454 g
199.00€
454 g
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11373209
Ver documentos
MP Biomedicals™
113001231
1 kg
412.00€
1 Kg
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

De 15° a 30 °C
Agar
Estéril
6,5
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • L-Broth Agar Capsules

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: agar

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications