Learn More
MP Biomedicals™ Medio LB, deshidratado (polvo): sobres
Las formulaciones del medio de crecimiento de E. coli conocido como medio LB contienen típicamente 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro; contiene 10 g de NaCl por litro
Marca:  MP Biomedicals™ 113002075
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11343239
  • 86.85€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Certificado de biología molecular™
Deshidratado
Medios LB
Para el crecimiento de bacterias
10 x 1000 mL
De 15 °C a 30 °C
Biología molecular
Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 10 g/l
Sobre
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
MP Biomedicals™ Medio LB, deshidratado (polvo): sobres > 10 x 1 l