Learn More
MP Biomedicals™ Medio de separación de linfocitos LymphoSep™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
- Los linfocitos se aíslan colocando capas de sangre heparinizada diluida sobre una solución de metrizoato sódico que contiene un polisacárido
- El polisacárido agrega los eritrocitos para que puedan sedimentarse por centrifugación baja
- Los linfocitos menos densos permanecen como una banda claramente definida en la interfaz de plasma de Lymphosep
- Proporciona:
- Aislamiento «in vitro» de linfocitos de sangre completa diluida
- Rendimiento máximo de células mononucleares
- Fácil centrifugación en un solo paso
- > 96 % de viabilidad celular de los linfocitos
- Endotoxinas bajas
- Esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Tipo de producto | Medio de separación de linfocitos LymphoSep |
| Esterilidad | Estéril |
| pH | Desde 6 hasta 9 |
| Cantidad | 500 mL |