Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis A, tubos de 2 ml
Para todos los tipos de muestras, excepto de suelo, para el posterior aislamiento del ADN genómico. Los tubos resistentes a impactos de la matriz de lisado A MP Biomedicals contienen matriz de granate y una esfera de cerámica de 1/4 pulg.
Marca:  MP Biomedicals™ 116910100
355.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10591758
  • 481.00€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Tamaño del tubo: 2mL
  • Tipo de muestra: Tejidos animales, vegetales, bacterias, levaduras, hongos, algas, insectos, nematodos
  • Molécula que se va a enriquecer: ADN
  • La matriz de trituración es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matriz Garnett, esfera de cerámica de 6,35 mm (1/4 pulg)
Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Matriz de lisis A
Sin ARNasa
Almacenar a temperatura ambiente.
Sin ADNasa
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
100 tubos de 2 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
MP Biomedicals™ Matriz de lisis A, tubos de 2 ml > Matriz de lisado A; cantidad: 100 tubos de 2 mL
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.