Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis C, tubos de 2 ml
Contiene esferas de sílice de 1 mm. La matriz de lisis C se usa principalmente para la lisis de levaduras y hongos; también se puede utilizar para mohos, esporas y algas filamentosas.
275.60€ - 1876.20€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas de sílice |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Tipo de muestra | Levadura, Hongos, Algas |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11482410
|
MP Biomedicals™
116912050 |
50 tubos de 2 mL |
275.60€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11492410
|
MP Biomedicals™
116912100 |
100 tubos de 2 mL |
434.60€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11402420
|
MP Biomedicals™
116912500 |
500 tubos de 2 mL |
1876.20€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Tamaño del tubo: 2 ml
- Tipo de muestra:levadura y esporas de levadura, hongos y esporas de hongos, algas
- Molécula que se va a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Levadura, Hongos, Algas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado C |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.