Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis D
Código de producto. 11451575 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 placas de 96 pocillos
10 placas de 96 pocillos
10 x 50 mL
100 tubos de 2 mL
100 tubos de 4,5 mL
100 x 50 mL
2 x 50 mL
25 tubos de 4,5 mL
25 x 15 mL
5 x 15 mL
50 tubos de 2 mL
50 tubos de 4,5 mL
50 x 15 mL
50 x 50 mL
500 tubos de 2 mL
500 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 11451575
Marca: MP Biomedicals™ 116973025
Los tubos de la matriz de lisado D TeenPrep™ contienen esferas de circonio-silicato de 1,4 mm y se utilizan para moler tejidos blandos de animales y plantas, células cultivadas e insectos/gusanos.
La matriz de lisado D TallPrep™, tubos de 4,5 ml, se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos.
  • Tamaño de tubo: 4,5 mL
  • Tipos de muestras: Tejidos blandos como cerebro, hígado, riñón, pulmón y bazo; tejidos vegetales, como hojas, raíces y frutas; células cultivadas; insectos enteros; nematodos
  • Composición de la matriz: Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Células cultivadas, Insectos, Gusanos
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis D
Cantidad 25 tubos de 4,5 mL
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Hasta 0,5 g por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.