Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis D
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 placas de 96 pocillos
10 placas de 96 pocillos
10 x 50 mL
100 tubos de 2 mL
100 tubos de 4,5 mL
100 x 50 mL
2 x 50 mL
25 tubos de 4,5 mL
25 x 15 mL
5 x 15 mL
50 tubos de 2 mL
50 tubos de 4,5 mL
50 x 15 mL
50 x 50 mL
500 tubos de 2 mL
500 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
La gradilla de 96 tubos de la matriz de lisado D incluye un tubo con un grupo de tiras de 1,2 ml y un conjunto de tapones. Cada tubo está precargado con esferas de circonio-silicato de 1,4 mm y no une ácidos nucleicos. Se usa con un instrumento FastPrep-96 o un batidor de gránulos similar.
- Tamaño de tubo: Gradilla de 96 tubos
- Tipos de muestras: Tejidos blandos como cerebro, hígado, riñón, pulmón y bazo; tejidos vegetales, como hojas, raíces y frutas; células cultivadas; insectos enteros; nematodos
- Composición de la matriz: Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Células cultivadas, Insectos, Gusanos |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-96 o un batidor de gránulos similar |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Incluye | Conjuntos de tapón y tubo con un grupo de tiras de racimo de 1,2 ml |
| Matriz | Matriz de lisis D |
| Cantidad | 1 placas de 96 pocillos |
| ARNasa | Sin ARNasa |
| Volumen de muestra | Menos de 50 mg por preparación |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.