Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis D
La matriz de lisado D FastPrep™ se utiliza principalmente con los homogeneizadores FastPrep™ o cualquier otro batidor de gránulos, para la lisis de tejidos más blandos como cerebro, hígado, riñón, pulmón y bazo.También se utiliza para la lisis de tejidos vegetales como hojas, raíces y frutas, así como células cultivadas e insectos enteros.
Marca: MP Biomedicals™ 116933050
446.99 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La matriz de lisado D TeenPrep™, de 15 ml, se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos.
- Tamaño de tubo: 15 mL
- Tipos de muestras: Tejidos blandos como cerebro, hígado, riñón, pulmón y bazo; tejidos vegetales, como hojas, raíces y frutas; células cultivadas; insectos enteros; nematodos
- Composición de la matriz: Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
50 x 15 mL | |
Hasta 2 g por preparación |
Tejido animal, Plantas, Células cultivadas, Insectos, Gusanos | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis D | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.