Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis D
Código de producto. p-4426980 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placas de 96 pocillos
10 placas de 96 pocillos
10 x 50 mL
100 tubos de 2 mL
100 tubos de 4,5 mL
100 x 50 mL
2 x 50 mL
25 tubos de 4,5 mL
25 x 15 mL
5 x 15 mL
50 tubos de 2 mL
50 tubos de 4,5 mL
50 x 15 mL
50 x 50 mL
500 tubos de 2 mL
500 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
paquete de 500
12731461 50 x 15 mL paquete de 50
15709200 5 x 15 mL paquete de 5
11461555 25 x 15 mL paquete de 25
15792462 2 x 50 mL paquete de 2
11451575 25 tubos de 4,5 mL paquete de 25
12323873 1 placas de 96 pocillos cada uno
11412420 50 tubos de 2 mL paquete de 50
11400506 10 x 50 mL paquete de 10
11461575 50 tubos de 4,5 mL paquete de 50
15232870 10 placas de 96 pocillos paquete de 10
11422420 100 tubos de 2 mL paquete de 100
12761461 50 x 50 mL paquete de 50
11471575 100 tubos de 4,5 mL paquete de 100
11432420 500 tubos de 2 mL paquete de 500
17466483 100 x 50 mL paquete de 100
17476483 500 x 50 mL paquete de 500
16 options
Código de producto. 12731461
Marca: MP Biomedicals™ 116933050
Los tubos de la matriz de lisado D TeenPrep™ contienen esferas de circonio-silicato de 1,4 mm y se utilizan para moler tejidos blandos de animales y plantas, células cultivadas e insectos/gusanos.
La matriz de lisado D TeenPrep™, de 15 ml, se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos.
  • Tamaño de tubo: 15 mL
  • Tipos de muestras: Tejidos blandos como cerebro, hígado, riñón, pulmón y bazo; tejidos vegetales, como hojas, raíces y frutas; células cultivadas; insectos enteros; nematodos
  • Composición de la matriz: Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Células cultivadas, Insectos, Gusanos
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz Matriz de lisis D
Cantidad 50 x 15 mL
ARNasa Sin ARNasa
Volumen de muestra Hasta 2 g por preparación
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.