Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix G
Lysing Matrix G Tubes for optimal lysis used with FastPrep™ instruments.
263.94€ - 360.40€
Especificaciones
Capacidad | 2 mL |
---|---|
Tipo de muestra | Spores, Animal Tissues, Fungi, Plants, Yeast |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico |
Matriz | Matriz de lisado G |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11402430
|
MP Biomedicals™
116916050 |
50 tubos de 2 mL |
263.94€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11412430
|
MP Biomedicals™
116916100 |
100 tubos de 2 mL |
360.40€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
Descripción
Silicon carbide has relatively low density and high strength and hardness, and therefore is effective at breaking tough, hard, or brittle cell membranes. Useful in applications such as isolation of intact organelles, and super-molecular structures where lysis conditions necessitate high impaction but low shearing.
- Impact-resistant 2 mL tube contains 1.6 mm Silicon Carbide particles and 2 mm glass beads
- With brown caps
- Specific Gravity: Silicon Carbide: 3.20; Glass beads: 2.55
- Nucleic Acid Isolation and Purification
Especificaciones
2 mL | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisado G |
Spores, Animal Tissues, Fungi, Plants, Yeast | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.