Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix J
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 2 mL
50 tubos de 2 mL
500 tubos de 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
- Tamaño medio: gránulos de óxido de circonio amarillo, Vickers 900 a 1000, óxido de aluminio, Knoop 2000 y Mohs9
- Material de construcción: Matriz J, contiene gránulos de circonia amarilla de 2 mm y gránulos de óxido de aluminio de 1,6 mm
- Tipo de muestra: Plantas, tejido animal, bacterias (gramo +/-), moho, hongos, emulsiones coralinas y muestras fijas
- Compatibilidad con instrumentos: FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
- Gravedad específica: Gránulos de óxido de circonio amarillo, 5,5; óxido de aluminio 3,95
- Compatibilidad de tubos: 2 ml
- Tipo de matriz: J
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide |
| Capacidad | 2 mL |
| Tipo de muestra | Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
| Matriz | Matriz de lisado J |
| Cantidad | 100 tubos de 2 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.