Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix K
Lysing Matrix K contains 0.8 mm zirconium silicate beads.
226.84€ - 398.56€
Especificaciones
Tipo de esfera | Zirconium silicate |
---|---|
Capacidad | 2 mL |
Tipo de muestra | Bone, Spores, Animal Tissues, Fixed Samples, Ancient and Dried Samples |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11482430
|
MP Biomedicals™
116920050 |
50 tubos de 2 mL |
226.84€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11492430
|
MP Biomedicals™
116920100 |
100 tubos de 2 mL |
398.56€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Zirconium oxide has very high density and high tensile strength and hardness, and is effective at breaking very tough and hard samples. The small spheres are also effective in breaking fungal spores, cysts, and yeast polysaccharide capsules.- 0.8 mm zirconium silicate beads in an impact-resistant 2 mL tube
- Molecules enriched: DNA, RNA, protein and other small molecules
- Sample types: Ancient and dried samples, bone, fixed samples, animal tissues
- Average size: 0.8 to 1.0 mm
- Hardness: Mohs 7.0
- Applications: Nucleic acid isolation and purification
Especificaciones
Zirconium silicate | |
Bone, Spores, Animal Tissues, Fixed Samples, Ancient and Dried Samples | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
Sin ARNasa |
2 mL | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisado K |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.