Learn More
MP Biomedicals™ Dieta de ratón, purificada
Dieta de ingredientes naturales específicamente formulada para proporcionar el equilibrio adecuado de todos los nutrientes conocidos considerados esenciales para el crecimiento, mantenimiento y reproducción de ratones para experimentos de laboratorio
874.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Dieta animal |
---|---|
Componentes | Caseína sin vitaminas 30 %, sacarosa 52,8 %, Alfacel, volumen no nutritivo 2 %, aceite de maíz 10 %, aceite de hígado de bacalao, USP, 0,2 %, mezcla de sal Sure n.º 2 5 % |
Formato | Sedimento |
Para utilizar con (aplicación) | La dieta de ratón es una dieta de ingredientes naturales específicamente formulada para proporcionar el equilibrio adecuado de todos los nutrientes conocidos considerados esenciales para el crecimiento, mantenimiento y reproducción de ratones para experimentos de laboratorio. |
Especie | Ratón |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11465732
|
MP Biomedicals™
0290460610 |
10 kg |
874.50€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Disponible en formato granulado
Composición (cantidad de ingrediente):
Especificaciones
Dieta animal | |
Sedimento | |
Ratón |
Caseína sin vitaminas 30 %, sacarosa 52,8 %, Alfacel, volumen no nutritivo 2 %, aceite de maíz 10 %, aceite de hígado de bacalao, USP, 0,2 %, mezcla de sal Sure n.º 2 5 % | |
La dieta de ratón es una dieta de ingredientes naturales específicamente formulada para proporcionar el equilibrio adecuado de todos los nutrientes conocidos considerados esenciales para el crecimiento, mantenimiento y reproducción de ratones para experimentos de laboratorio. | |
De 15 °C a 30 °C |