Descripción
- Derivado de la familia de antibióticos de las quinolinas y elimina la infección por micoplasma al inhibir la ADN girasa de los micoplasmas
- Se suministra como una solución lista para su uso
- Citado por la European Collection of Animal Cell Cultures (Porton Down, Reino Unido) como superior a todos los demás productos actuales para la erradicación del micoplasma
- La toxicidad celular es baja después del tratamiento a la concentración recomendada de 0,5 μg/ml
- Elimina múltiples especies de micoplasma en una semana usando la dosis más baja
- Evita que el cultivo vuelva a contaminarse con 0,1 μg/ml
- Mantiene la viabilidad celular
- Compatible con la mayoría de las líneas de células de mamíferos
- Esterilidad y baja citotoxicidad
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (15 a 30 °C). Proteja el producto de la luz. |
| Concentración | 50 µg/mL |
| Formulario | Líquido amarillo claro |
| Tipo de producto | Eliminación de micoplasma |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de micoplasma |
| Cantidad | 5 mL |