Learn More
MP Biomedicals™ Portada para PlantCon™ Contenedor de cultivo de tejidos vegetales
Portada esterilizada para recipiente de cultivo de tejidos vegetales PlantCon™. Utilice™ recipientes PlantCon con medios líquidos o de agar solidificado. Se pueden utilizar en muchos procedimientos de cultivo celular de plantas que actualmente utilizan recipientes de vidrio.
Marca: MP Biomedicals™ 092672102
Descripción
- Placas de cloruro de polivinilo transparente (PVC) diseñadas específicamente para aplicaciones de cultivo de plantas.
- Ideal para su uso en horticultura comercial o entornos de investigación.
- Permiten una transmisión de luz excepcional y un crecimiento óptimo.
- Reduzca el tiempo que emplea en preparar un entorno de crecimiento in vitro para cultivos vegetales al eliminar la necesidad de limpieza y esterilización.
Información de órdenes
Tapa L x Anx Al: 3 3/4 x 3 3/4 x 2 3/4 pulg. (9,5 x 9,5 x 7,0cm). Base L x W x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 pulg. (9,5 x 9,5 x 3,5cm). Tapas y bases empaquetadas por separado para fines de envío. Las tapas y las bases también se venden por separado. Estériles.
Especificaciones
Plástico | |
Transparente | |
PVC | |
Estéril | |
Aplicaciones óptimas del cultivo de células vegetales | |
10/Cajas de cartón | |
9,5 x 9,5 cm (3,75 x 3,75 in) | |
9,5 mm | |
7 cm |
Cuadrado | |
Desechable | |
Rectangulares | |
Cubeta de cultivo celular | |
PlantCon™ Contenedores (092672206, 092672002) | |
Sí | |
9,5 x 9,5 x 7 cm | |
9,5 mm |