Learn More
MP Biomedicals™ Solución de precipitado de proteínas (PPS)
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
PPS es un componente de solución de lisis incluido en los kits FastDNA y los de centrifugación FastDNA. Se utiliza como agente de estabilización durante la lisis de muestras principalmente de tejido vegetal, pero también se puede utilizar para otros tipos de muestras que tienen una elevada cantidad de compuestos inhibitorios. PPS es una solución de precipitación de proteínas que se utiliza junto con un tampón de lisado CLS-VF para la homogeneización del tejido vegetal para la posterior extracción y purificación de ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Contenido y almacenamiento | Estable a temperatura ambiente. La vida útil puede extenderse almacenándola a 4 °C |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-24; FastPrep 120; FastPrep-96; SuperFastPrep-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
| pH | 6,18 |
| Tipo de producto | PPS |
| Cantidad | 25 mL |
| Formulario | Líquido |