Learn More
MP Biomedicals™ Piruvato quinasa de músculo de conejo
Código de producto. 11424271 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100.000 U
50000 U
Tamaño de la unidad:
100 miles de unidades
50 miles de unidades
11424271 100.000 U 100 miles de unidades
11414271 50000 U 50 miles de unidades
2 options
Código de producto. 11424271
Marca: MP Biomedicals™ 0215199980
≥200 u/mg de proteína, polvo cristalino blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 200 U/mg
Color Transparente
pH 7,5
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como enzima de acoplamiento junto con la lactato deshidrogenasa en la cuantificación de ADP y la actividad de las enzimas que catalizan la formación de ADP.
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Músculo de conejo
Cantidad 100.000 U
Tipo de producto Piruvato quinasa
Peso molecular 237000
Inhibidores La actividad se inhibe por Ca2+, el fluorofosfato inhibe la reacción enzimática de manera competitiva con respecto a PEP, ATP inhibe la reacción mediante la eliminación de Mg2+ del sustrato MgADP-.
Formulario Polvo liofilizado
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.