Learn More
MP Biomedicals™ Suero, conejo
Apoya los cultivos de Borrelia burgdorferi, el agente causante de la enfermedad de Lyme.
Marca: MP Biomedicals™ 092941149
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este suero se deriva de la sangre de animales adultos sanos.El suero de conejo se utiliza para llevar a cabo cultivos de Borrelia burgdorferi, el agente causante de la enfermedad de Lyme.Especificaciones
Regulaciones de EE.UU | |
de -20 °C | |
Congelado | |
100 mL | |
Estéril | |
Se utiliza para apoyar los cultivos de Borrelia burgdorferi, el agente causante de la enfermedad de Lyme | |
No | |
Desde 7,4 hasta 7,9 |
Marrón oscuro | |
Rabbit | |
Suero de conejo | |
De 4 a 6,6 g/dl | |
Filtración | |
≤33 mg/dL | |
De 268 a 326 mOsm/kg |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.