Learn More
MP Biomedicals™ Gránulos de siembra en placa Roll & Grow™
Código de producto. 11462330 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
2 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Admite unitSize
11462330 2 tubos paquete de 2
1 options
Código de producto. 11462330
Marca: MP Biomedicals™ 115000550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Propague las levaduras y las células bacterianas de forma segura y fácil
Los gránulos de siembra en placa de crecimiento Roll & Grow™ se utilizan para esparcir 25-400μ l de células bacterianas o de levadura a través de la superficie de una placa de agar, proporcionando una alternativa más segura y rápida al método tradicional de chapado con una varilla de vidrio esterilizada con etanol y llama. Los gránulos de siembra en placa Roll & Grow™ estériles se suministran en dos tubos cónicos de 50 ml con faldón. Se utilizan entre seis y siete gránulos de vidrio de 4 mm por placa para un total de 160 placas de aproximadamente 100 mm estándar.
  • Extienda las células en solo segundos por placa
  • Elimine los peligros de la llama y el etanol
  • No hay necesidad de “palos de hockey” de vidrio frágiles
  • Distribución uniforme de colonias
  • Prácticos y fáciles de utilizar
Ciclo celular; proliferación celular; metabolismo celular; viabilidad celular; citotoxicidad; tráfico de proteínas; cultivo celular de bacterias; preservación celular; recuento celular; viabilidad; crioconservación; cultivo celular de insectos; cultivo celular de mamíferos; crecimiento celular de plantas; cultivo celular primario; cultivo celular de células madre; cultivo celular de levaduras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 Tubos
Material Vidrio
Tipo de producto Perlas de chapado Roll and Grow
Para utilizar con (aplicación) Ciclo celular, proliferación celular, metabolismo celular, viabilidad celular, citotoxicidad, tráfico de proteínas, cultivo celular de bacterias, conservación celular, recuento celular, viabilidad, crioconservación, cultivo celular de insectos, cultivo celular de mamíferos, crecimiento celular de plantas
Incluye Tubos cónicos de 50mL con faldón
Grosor 4 mm
Requisitos de almacenamiento 15° a 30°C
Esterilidad Estéril
Admite 2 tubos