Learn More
MP Biomedicals™ Factor de células madre, humano, recombinante
Estimula la proliferación de células de médula ósea en ratones tratados con 5-fluorouracilo.
88.72€ - 415.52€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
---|---|
Tipo de producto | Factor de células madre |
Formulación | Filtrado de forma estéril y posteriormente la proteína fue liofilizada sin aditivos. |
Para utilizar con (aplicación) | Se cree que estimula la proliferación de progenitores mieloides, eritroides y linfoides en cultivos de médula ósea y actúa sinérgicamente con factores estimulantes de colonias, lo que da lugar a un tamaño y rendimiento mayores. |
Grado de pureza o calidad | ≥ 98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11419921
|
MP Biomedicals™
0215869802 |
2 μg |
88.72€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11429921
|
MP Biomedicals™
0215869810 |
10 μg |
415.52€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Factor de crecimiento hematopoyético, también conocido como factor de crecimiento de mastocitos o ligando c-kit
- Expresado en E. coli
- ED50 es de 20,0 ng/ml
Se cree que estimula la proliferación de progenitores mieloides, eritroides y linfoides en cultivos de médula ósea y actúa sinérgicamente con factores estimulantes de colonias, lo que da lugar a un tamaño y rendimiento mayores.
Información de órdenes
Supplied lyophilized
Especificaciones
de -20 °C | |
Filtrado de forma estéril y posteriormente la proteína fue liofilizada sin aditivos. | |
≥ 98% | |
Humano |
Factor de células madre | |
Se cree que estimula la proliferación de progenitores mieloides, eritroides y linfoides en cultivos de médula ósea y actúa sinérgicamente con factores estimulantes de colonias, lo que da lugar a un tamaño y rendimiento mayores. | |
E. coli |